Principaux documents
AMBH97F07AE3
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-methyladamantane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1s,3s,5R,7S)-1-bromo-3-methyladamantane
Inchi Code
1S/C11H17Br/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10/h8-9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
MXAYGTASSPYUJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/702-77-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements