Principaux documents
AMBH97F07881
Ambeed, Inc.
N3-Methylpyridine-2,3-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Iupac Name
N~3~-methyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-8-5-3-2-4-9-6(5)7/h2-4,8H,1H3,(H2,7,9)
Clé InChI
TZRRONMICPMDGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56291-51-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :