Key Documents
AMBH97F0770D
Ambeed, Inc.
2-Amino-N-cyclohexyl-3-phenylpropanamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.81
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-3-phenylpropanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H22N2O.ClH/c16-14(11-12-7-3-1-4-8-12)15(18)17-13-9-5-2-6-10-13;/h1,3-4,7-8,13-14H,2,5-6,9-11,16H2,(H,17,18);1H
Clé InChI
HRGCKPBUBLMTFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68398-23-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/68398-23-2.html