Principaux documents
AMBH97F07673
Ambeed, Inc.
3-Oxo-3-(thiophen-3-yl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H5NOS/c8-3-1-7(9)6-2-4-10-5-6/h2,4-5H,1H2
Clé InChI
IWPZODDPZNLDAM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69879-30-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69879-30-7.html