Principaux documents
AMBH97F074C3
Ambeed, Inc.
Methyl furo[3,2-b]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl furo[3,2-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-12-9(11)7-2-3-8-6(10-7)4-5-13-8/h2-5H,1H3
Clé InChI
FPUMSSVWIGWCRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352896-33-3.html