Principaux documents
AMBH97F073FB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-chlorophenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.69
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-chlorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
LLDDCZFFWXSEFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35426-69-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :