Key Documents
AMBH97F073E8
Ambeed, Inc.
5-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)pentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.26
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(1H-benzimidazol-2-yl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c15-12(16)8-4-3-7-11-13-9-5-1-2-6-10(9)14-11/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
NVXHPONACTZBEP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14678-78-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14678-78-5.html