Principaux documents
AMBH97F072E1
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-acetamido-2-(4-octylphenethyl)malonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
diethyl 2-(acetylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]malonate
Inchi Code
1S/C25H39NO5/c1-5-8-9-10-11-12-13-21-14-16-22(17-15-21)18-19-25(26-20(4)27,23(28)30-6-2)24(29)31-7-3/h14-17H,5-13,18-19H2,1-4H3,(H,26,27)
Clé InChI
RYOKCHIAMHPMLV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162358-08-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/162358-08-9.html