Principaux documents
AMBH97F07214
Ambeed, Inc.
Boc-N-PEG1-C2-NHS ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.34
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-{3-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-3-oxopropoxy}ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H22N2O7/c1-14(2,3)22-13(20)15-7-9-21-8-6-12(19)23-16-10(17)4-5-11(16)18/h4-9H2,1-3H3,(H,15,20)
Clé InChI
KTMOAQDFUHQKJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Colorless to Yellow Viscous Liquid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260092-55-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :