Principaux documents
AMBH97F07152
Ambeed, Inc.
2-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.53
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrClNS/c8-6-3-5-7(11-6)4(9)1-2-10-5/h1-3H
Clé InChI
XMZQZXNHMUDHNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/225385-05-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements