Principaux documents
AMBH97F07140
Ambeed, Inc.
8-Benzyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-benzyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c17-13-15-11-14(18-13)6-8-16(9-7-14)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,15,17)
Clé InChI
IUIWIPRVGAAEOH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5053-14-5.html