Principaux documents
AMBH97F070D0
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-amino-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H6N4S/c1-11-6-9-3-4(2-7)5(8)10-6/h3H,1H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
VYDHBDPZNLVELI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/770-30-9.html