Principaux documents
AMBH97F070B2
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3,4-trifluoro-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3O3/c1-14-4-2-3(8(12)13)5(9)7(11)6(4)10/h2H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
CGMSFYATZQKRJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38233-47-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements