Principaux documents
AMBH97F0701E
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(quinolin-5-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(5-quinolinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c12-7-11(15)14-10-5-1-4-9-8(10)3-2-6-13-9/h1-6H,7H2,(H,14,15)
Clé InChI
IQXGPGINYWVRSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/121221-08-7.html