Principaux documents
AMBH97F06CD3
Ambeed, Inc.
(4-Ethoxy-2,5-dimethylphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BO3/c1-4-14-10-6-7(2)9(11(12)13)5-8(10)3/h5-6,12-13H,4H2,1-3H3
Clé InChI
LCSUJJZAQIIJTR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217500-56-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :