Principaux documents
AMBH97F06A30
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1H-indole-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1H-indole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c1-13-8-2-3-10-9(4-8)7(5-11)6-12-10/h2-4,6,12H,1H3
Clé InChI
CZFFYXFWPCJEGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23084-36-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :