Principaux documents
AMBH97F069EE
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-butoxy-2,3-difluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-4-butoxy-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H11BrF2O/c1-2-3-6-14-8-5-4-7(11)9(12)10(8)13/h4-5H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
VZOZRBSBWHDDHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/247176-22-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :