Principaux documents
AMBH97F0670B
Ambeed, Inc.
4-(6-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(6-chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10ClN3O/c9-7-5-8(11-6-10-7)12-1-3-13-4-2-12/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
CFOBQJWOZVMWBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22177-92-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements