Principaux documents
AMBH97F066E7
Ambeed, Inc.
6,7-DIMETHOXY-3,4-DIHYDRO-2H-ISOQUINOLIN
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-14-9-5-7-3-4-12-11(13)8(7)6-10(9)15-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
MQKFSXLBPPCAGR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/493-49-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :