Principaux documents
AMBH97F0613F
Ambeed, Inc.
4-Isopropoxybenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-isopropoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-8(2)12-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8H,1-2H3
Clé InChI
OJZKKEGJFOAAAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91949-95-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements