Principaux documents
AMBH97F06133
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-chloronaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.51
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-chloronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrCl/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H
Clé InChI
ORPYLLUOBDZSEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/692728-68-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/692728-68-0.html