Principaux documents
AMBH97F0610E
Ambeed, Inc.
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-2-1-4(11)3-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
Clé InChI
ZDZNJYXHGWSWTN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/393-80-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements