Principaux documents
AMBH97F05DA3
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
Réf. du fournisseur: A687621-100MG
$97.75
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.51
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A687621-100MG
$97.75
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H5Cl3N2O/c10-9(11,12)7(15)6-4-14-8-5(6)2-1-3-13-8/h1-4H,(H,13,14)
Clé InChI
PUVWKOWEOBZQCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/163220-69-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/163220-69-7.html