Principaux documents
AMBH97F05B90
Ambeed, Inc.
(2-Cyanopyrimidin-5-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.92
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyano-5-pyrimidinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BN3O2/c7-1-5-8-2-4(3-9-5)6(10)11/h2-3,10-11H
Clé InChI
FNCAXVHODMJGMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1164100-81-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1164100-81-5.html