Principaux documents
AMBH97F05B7E
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-3-1-4-8(11-7)12-6-2-5-10-12/h1-6H
Clé InChI
LPRJOZJWALGJGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123640-41-5.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/123640-41-5.html