Principaux documents
AMBH97F05B72
Ambeed, Inc.
7-Fluoroquinolin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.17
Numéro MDL:
Iupac Name
7-fluoro-3-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-7-2-1-6-3-8(11)5-12-9(6)4-7/h1-5H,11H2
Clé InChI
VWSBZKXHUMMXCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/225366-89-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements