Principaux documents
AMBH97F05A20
Ambeed, Inc.
4'-Bromo-4-ethoxy-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4'-bromo-4-ethoxy-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C14H11BrF2O/c1-2-18-12-8-7-11(13(16)14(12)17)9-3-5-10(15)6-4-9/h3-8H,2H2,1H3
Clé InChI
VFNYZNWPLITFPE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/470461-09-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/470461-09-7.html