Principaux documents
AMBH97F059BC
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.16
Numéro MDL:
Iupac Name
amino[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
Clé InChI
FANMQHUKZBBELZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142012-65-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements