Principaux documents
AMBH97F04EE6
Ambeed, Inc.
(3-Hydroxynaphthalen-2-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.99
Numéro MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-2-naphthylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H9BO3/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6,12-14H
Clé InChI
PREHQRCCCIFBPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/849404-37-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/849404-37-1.html