Key Documents
AMBH97F04C7C
Ambeed, Inc.
6-Chlorobenzothiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.65
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chlorobenzo[b]thiophene
Inchi Code
1S/C8H5ClS/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5H
Clé InChI
APAMKXUATGRDBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66490-20-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66490-20-8.html