Principaux documents
AMBH97F04B9C
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-bromo-2-nitrophenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.14
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-bromo-2-nitrophenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O4/c1-11(2,3)18-10(15)13-8-5-4-7(12)6-9(8)14(16)17/h4-6H,1-3H3,(H,13,15)
Clé InChI
VALNWXMPJVPVLQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/327046-79-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :