Principaux documents
AMBH97F04ABD
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-methylfuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-methylfuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-3-14-11(13)9-7(2)8-5-4-6-12-10(8)15-9/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
CLTZMASYQJXYBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1125674-06-7.html