Documents
AMBH97F048E2
Ambeed, Inc.
2-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.54
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
Inchi Code
1S/C12H6BrClO/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6H
Clé InChI
UEZFJQZYXQHURA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1360145-45-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1360145-45-4.html