Principaux documents
AMBH97F04544
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-5,6,7,8-tetrahydro[1,6]naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-12-9-3-2-7-6-10-5-4-8(7)11-9/h2-3,10H,4-6H2,1H3
Clé InChI
ZHZTZWVJINYMGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/676994-61-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/676994-61-9.html