Principaux documents
AMBH97F044B9
Ambeed, Inc.
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15BO3/c1-12(2)8-15-13(16-9-12)11-6-4-3-5-10(11)7-14/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
BJRXNDLMZZAOAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/95752-86-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :