Principaux documents
AMBH97F044AE
Ambeed, Inc.
5-Iodo-2,3,3-trimethyl-3H-indole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-iodo-3,3-dimethyl-2-methyleneindoline
Inchi Code
1S/C11H12IN/c1-7-11(2,3)9-6-8(12)4-5-10(9)13-7/h4-6,13H,1H2,2-3H3
Clé InChI
CODPEVDKGLBJOV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54136-25-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements