Principaux documents
AMBH97F04252
Ambeed, Inc.
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.58
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-methoxyethoxy)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
OZJZCCMIOZPPIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16024-55-8.html