Principaux documents
AMBH97F04248
Ambeed, Inc.
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.08
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H18BF3O2/c1-8(2)9(3,4)18-13(17-8)11-5-10(6-11,7-11)12(14,15)16/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
MPDFIVMYKPINPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2410440-14-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2410440-14-9.html