Principaux documents
AMBH97F04218
Ambeed, Inc.
4-Hydroxyphenyl methacrylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-hydroxyphenyl 2-methylacrylate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7(2)10(12)13-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6,11H,1H2,2H3
Clé InChI
PJMXUSNWBKGQEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31480-93-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :