Principaux documents
AMBH97F04216
Ambeed, Inc.
5-Amino-2-chloro-4-fluorobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.57
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-amino-2-chloro-4-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4ClFN2/c8-5-2-6(9)7(11)1-4(5)3-10/h1-2H,11H2
Clé InChI
AQGLHOVZNMAWIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123614-87-9.html
Pictogrammes
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/123614-87-9.html