Principaux documents
AMBH97F04129
Ambeed, Inc.
5-Hydroxypentyl acrylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-hydroxypentyl acrylate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-2-8(10)11-7-5-3-4-6-9/h2,9H,1,3-7H2
Clé InChI
INRQKLGGIVSJRR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
92%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57198-94-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :