Principaux documents
AMBH97F040C7
Ambeed, Inc.
1,3-Bis(4-bromophenyl)propan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.07
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-bis(4-bromophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C15H12Br2O/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-15(18)10-12-3-7-14(17)8-4-12/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
DQQKEYDDVSREIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54523-47-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :