Principaux documents
AMBH97F03FF1
Ambeed, Inc.
8-Bromooct-1-yne
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.1
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromo-1-octyne
Inchi Code
1S/C8H13Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h1H,3-8H2
Clé InChI
XUGGUUBNZPZPHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81216-13-9.html
Synonym
8-Bromooct-1-yne