Principaux documents
AMBH97F03F8D
Ambeed, Inc.
5-Amino-2-methylbenzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-2-methylbenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)12(8,10)11/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
HHNBKGKQPAGUFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/445-06-7.html