Principaux documents
AMBH97F03F80
Ambeed, Inc.
2-Acetylthiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-acetyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO3S/c1-3(8)5-7-2-4(11-5)6(9)10/h2H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
LIFGFPYQXSGAQL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1095824-76-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements