Principaux documents
AMBH97F03F2F
Ambeed, Inc.
BnO-PEG6-OH
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.46
Numéro MDL:
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol
Inchi Code
1S/C19H32O7/c20-6-7-21-8-9-22-10-11-23-12-13-24-14-15-25-16-17-26-18-19-4-2-1-3-5-19/h1-5,20H,6-18H2
Clé InChI
VVBQKDDPSXBMMZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24342-68-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :