Principaux documents
AMBH97F03F1D
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromo-8-fluoroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-6-3-5-1-2-12-9(13)8(5)7(11)4-6/h1-4H,(H,12,13)
Clé InChI
KMHGAFPTESOYIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1803606-88-3.html
Synonym
6-Bromo-8-fluoroisoquinolin-1(2H)-one
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1803606-88-3.html