Principaux documents
AMBH97BA123A
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-2-oxobutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C5H7BrO3/c1-3(6)4(7)5(8)9-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
HYDCQMJFDPQCJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34329-73-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements