Principaux documents
AMBH97BA121F
Ambeed, Inc.
2,4-Dihydroxybenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dihydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3,9-10H,(H2,8,11)
Clé InChI
IIUJCQYKTGNRHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3147-45-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :