Principaux documents
AMBH97BA1211
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-(N-BOC-piperidin-4-yl)propioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.38
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H27NO4/c1-5-19-13(17)7-6-12-8-10-16(11-9-12)14(18)20-15(2,3)4/h12H,5-11H2,1-4H3
Clé InChI
LOMUFJYCJDQUID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/301232-45-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :